Abbe refractometers, NAR
NAR-1T (liquids), 0 − 95 °Bx, 1,30 − 1,70 nD
Katalog # ATAG1211
Leverandør: Atago
Gå til:
Product Details & Documents
The NAR Abbe refractometers can meet many of the requirements for routine measurements.
Single wavelengths and standard temperatures can be measured at extended ranges, as well as elevated temperatures, measurements of solid samples (films, plastic sheets).
Specifikationer
- Model:NAR-1T (liquids)
- Område:0 − 95 °Bx
- Refraktionsindeks:1,30 − 1,70 nD
- Cat. No.:ATAG1211
- Lyskilde:LED'er
- Temperatursensorens nøjagtighed:±0,2 °C
- Temperature sensor:±0,2 °C
- Temperaturmåling:5...50 °C
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Prisme, sekundær til NAR-1T•LO
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Termodisplayenhed (DTM-1), til NAR-1T•LO, NAR-2T•LO og NAR-2T•HITermodisplayenhed (DTM-1), til NAR-1T•LO, NAR-2T•LO og NAR-2T•HIATAGRE-1165Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Lampekabel, til refraktometer NAR-1T•LO
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Prisme, sekundær, til NAR-3T