Orders LinkContactUsLinkComponent
RT-PCR-sæt, Verso™
RT-PCR-sæt, Verso™
Verso™ cDNA Kit, 40×20 µl reactions, 1 KIT
Katalog # 733-1097
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
RT-PCR-sæt, Verso™
Katalog # 733-1097
CAS nummer:  
RT-PCR-sæt, Verso™
RT-PCR-sæt, Verso™
Verso™ cDNA Kit, 40×20 µl reactions, 1 KIT
CAS nummer:  
Price
3.190,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents
Verso™ RT-PCR systemet kombinerer et omvendt transkriptionsenzym, forbedrede klargøringsmuligheder og optimerede buffere med henblik på at generere højt udbytte og hellang cDNA. Med en bred vifte af sæt til både 1- og 2-trins RT-PCR reaktioner giver Verso™ optimal fleksibilitet og følsomhed i et brugervenligt format.
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    1 KIT
  • Beskrivelse:
    Verso™ cDNA Kit, 40×20 µl reactions
  • Cat. No.:
    733-1097
  • Ansøgning:
    RT-qPCR dye