Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriekitler, PP
med lommer, hvid, XL
Katalog # 113-0670
Leverandør:   GM EQUIPEMENT
Laboratoriekitler, PP
Katalog # 113-0670
Leverandør:  GM EQUIPEMENT
Laboratoriekitler, PP
Laboratoriekitler, PP
med lommer, hvid, XL
Price
1.140,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Disposable PP visitor coats with collar. One version features two pockets.
  • Press-stud fastening
  • Straight cuffs
  • Non woven fabric
Tykkelse: 40 g/m²
Farve: Hvid
Specifikationer
  • Tøj størrelse:
    XL
  • Farve:
    hvid
  • Beskrivelse:
    med lommer
  • Køn:
    Unisex
  • Cat. No.:
    113-0670
  • Vægt:
    40 g/m²
  • Outfit applikationer:
    Laboratory
  • Lukkestørrelse:
    Med trykknapper
  • Lommer:
    med lommer