Laboratoriekitler, PP
med lommer, hvid, XL
Katalog # 113-0670
Leverandør: GM EQUIPEMENT
Gå til:
Product Details & Documents
Disposable PP visitor coats with collar. One version features two pockets.
- Press-stud fastening
- Straight cuffs
- Non woven fabric
Tykkelse: 40 g/m²
Farve: Hvid
Specifikationer
- Tøj størrelse:XL
- Farve:hvid
- Beskrivelse:med lommer
- Køn:Unisex
- Cat. No.:113-0670
- Vægt:40 g/m²
- Outfit applikationer:Laboratory
- Lukkestørrelse:Med trykknapper
- Lommer:med lommer