Laboratoriekitler, PP
med lommer, hvid, L
Catalog # 113-0669
Supplier: GM EQUIPEMENT
Jump to:
Product Details & Documents
Disposable PP visitor coats with collar. One version features two pockets.
- Press-stud fastening
- Straight cuffs
- Non woven fabric
Tykkelse: 40 g/m²
Farve: Hvid
Specifications
- Tøj størrelse:L
- Farve:hvid
- Beskrivelse:med lommer
- Køn:Unisex
- Cat. No.:113-0669
- Vægt:40 g/m²
- Outfit applikationer:Laboratory
- Lukkestørrelse:Med trykknapper
- Lommer:med lommer