Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Batterier

Rechargable NiMH Power ACCU™, Micro AAA/HR03, 1,2 V, 800 mAh
Katalog # 139-0602
Leverandør:   VARTA GERAETEBATTERIE
Batterier
Katalog # 139-0602
Leverandør:  VARTA GERAETEBATTERIE
Batterier
Batterier

Rechargable NiMH Power ACCU™, Micro AAA/HR03, 1,2 V, 800 mAh

Price
168,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2 Items
Product Details & Documents

Høj kapacitet med lange driftstider pr. opladning. Kræver ikke en speciel oplader.

  • Kan genoplades op til 1000 gange
Specifikationer
  • Model:
    Micro AAA/HR03
  • Spænding:
    1,2 V
  • Kapacitet:
    800 mAh
  • Beskrivelse:
    Rechargable NiMH Power ACCU™
  • Seq:
    02