Referenceelektroder, InLab® Reference
InLab® Reference Flow, 0...+130 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Triple ceramic, 12×120 mm, S7, Highly saline solutions; corrosive and hot acids/bases
662-2873
Referenceelektroder med S7-stik.
- InLab® Reference Plus er ideel til målinger med ion-selektive elektroder
- Referencesystem til InLab® Reference-serien: ARGENTHAL™ med sølv-ionfælde (uden risiko for kontaminering af sulfider og proteiner)
Material: Glass
: Leveres med testcertifikat og uden kabel. Andre elektroder fås ved forespørgsel.
- Tilslutning:S7
- Ø×L:12×120 mm
- Til:Highly saline solutions; corrosive and hot acids/bases
- Model:InLab® Reference Flow
- Materiale:Glas
- Membran:Triple ceramic
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temperatur:0...+130 °C