Referenceelektroder, InLab® Reference
InLab® Reference Plus, 0...+60 °C, Glas, KCl 3 mol/l / gel, Aftagelige manchet af PTFE, 12×120 mm, S7, Opløsninger med højt saltindhold; ætsende og varme syrer/baser
662-2872
Referenceelektroder med S7-stik.
- InLab® Reference Plus er ideel til målinger med ion-selektive elektroder
- Referencesystem til InLab® Reference-serien: ARGENTHAL™ med sølv-ionfælde (uden risiko for kontaminering af sulfider og proteiner)
Material: Glass
: Leveres med testcertifikat og uden kabel. Andre elektroder fås ved forespørgsel.
- Tilslutning:S7
- Ø×L:12×120 mm
- Til:Opløsninger med højt saltindhold; ætsende og varme syrer/baser
- Model:InLab® Reference Plus
- Materiale:Glas
- Membran:Aftagelige manchet af PTFE
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l / gel
- Temperatur:0...+60 °C