Referenceelektroder, InLab® Reference
InLab® Reference, 0...+100 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Keramisk, 12×120 mm, S7, Opløsninger med højt saltindhold; ætsende og varme syrer/baser
Katalog # 662-2871
Leverandør: Mettler - Toledo
Gå til:
Product Details & Documents
Referenceelektroder med S7-stik.
- InLab® Reference Plus er ideel til målinger med ion-selektive elektroder
- Referencesystem til InLab® Reference-serien: ARGENTHAL™ med sølv-ionfælde (uden risiko for kontaminering af sulfider og proteiner)
Material: Glass
: Leveres med testcertifikat og uden kabel. Andre elektroder fås ved forespørgsel.
Documents
Mettler InLab® Sensors
Produktlitteratur
Specifikationer
- Tilslutning:S7
- Ø×L:12×120 mm
- Til:Opløsninger med højt saltindhold; ætsende og varme syrer/baser
- Model:InLab® Reference
- Materiale:Glas
- Membran:Keramisk
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temperatur:0...+100 °C