VWR® MultiTray®/MultiBox® plus, Pipettespidser
10 µl spidser, krystal, med inddeling, 0,1 - 10 µl, Transparent, MultiTray® 10×96 spidser
Katalog # 612-2913
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Spidser i MultiTrays®. Kompatibel med de fleste mikropipetter, undtagen 612-2913 som er kompatible med mikropipetter fra Gilson® og Labmate®. MultiBox® plus er en autoklaverbar PP-æske med støvtæt, hængslet skydelåg, der kan åbnes helt eller delvist. MultiBox® plus er egnet til brug med alle MultiTrays®.
- Spidserne passer nøjagtigt til mikropipetternes konusser, har en lige form for optimal håndtering og har minimal væskeretention
- MultiBox® plus kan autoklaveres gentagne gange, men bør anbringes i en velegnet beholder for at undgå kontakt med væggene i autoklaven (steriliseringsbetingelser: +121 °C, 1,2 bar, maks. 30 minutter, med åbne beholdere)
- Maks. fem 5 MultiBox® plus kan stables oven på hinanden
Ordering information: Spidserne leveres monterede i MultiTray®-systemer
Specifikationer
- Pakket:MultiTray® 10×96 spidser
- Volumen:0,1 - 10 µl
- Seq:02
- Spidstype:10 µl spidser, krystal, med inddeling
- Spits farge:Transparent