Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Dr Schilling pattern, Schellbach stripe
Automatic burettes, Dr Schilling pattern, Schellbach stripe
50 ml, 0,1 ml, 0,100 ± ml
Katalog # HECH40820050
Automatic burettes, Dr Schilling pattern, Schellbach stripe
Katalog # HECH40820050
Automatic burettes, Dr Schilling pattern, Schellbach stripe
Automatic burettes, Dr Schilling pattern, Schellbach stripe
50 ml, 0,1 ml, 0,100 ± ml
Price
780,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
AR-GLAS®, class B.
  • Burettes are calibrated to deliver (marked 'Ex')
  • Schellbach stripe and fused graduation, faceted outlet tip
  • Improved special pinch cock with titration screw for precise regulation
Precisely calibrated, tolerance 1,5 times the official tolerance of class AS
Specifikationer
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Seq:
    05
  • Inddeling:
    0,1 ml
  • Tolerance:
    0,100 ± ml
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Inddeling
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra burette, AR®/sodaglas
    Ekstra burette, AR®/sodaglas
    HECH40821005
    5 ml
    0,05 ml
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 400,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Inddeling
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra plastikbase, størrelse 1, til 500 ml Schilling-flasker
    Ekstra plastikbase, størrelse 1, til 500 ml Schilling-flasker
    HECH40823001
    -
    -
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 47,80 kr