Orders LinkContactUsLinkComponent
Cotton swabs
Cotton swabs
Sterile swabs, Wood/cotton, 5 mm, 12 mm, +
Katalog # HERE1030419
Leverandør:   HERENZ HEINZ
Cotton swabs
Katalog # HERE1030419
Leverandør:  HERENZ HEINZ
Cotton swabs
Cotton swabs
Sterile swabs, Wood/cotton, 5 mm, 12 mm, +
Price
764,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Single cotton bud cotton swabs.
Documents
Specifikationer
  • Ø:
    5 mm
  • Steril:
    +
  • Beskrivelse:
    Sterile swabs
  • Længde:
    12 mm
  • Seq:
    05
  • Skaft/hoved:
    Wood/cotton
  • Håndtagsbredde:
    2,2 mm
  • Cat. No.:
    HERE1030419
  • Håndtagslængde:
    150 mm
  • Model:
    HERE1030419