pH and ORP electrodes
pH-glaselektrode, Ag/AgCl-referencesystem, kuppelformet membran, S-glas, nulpunkt-pH = 7,0, S 2781 HD, 2 - 14, +10...+135 °C, Glas, 12×120 mm, Skruestikkabel
Katalog # SCOI285112093
Leverandør: SI Analytics
Gå til:
Product Details & Documents
pH electrodes with glass body.
Documents
Specifikationer
- Tilslutning:Skruestikkabel
- Ø×L:12×120 mm
- Model:S 2781 HD
- Beskrivelse:pH-glaselektrode, Ag/AgCl-referencesystem, kuppelformet membran, S-glas, nulpunkt-pH = 7,0
- Materiale:Glas
- Seq:11
- Temperatur:+10...+135 °C
- pH:2 - 14