Orders LinkContactUsLinkComponent
Process pH combination electrodes
Process pH combination electrodes
pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran, S 9180, 2 - 14, +10...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Slib, 12×120 mm, Skruestikkabel
Katalog # SCOI285112406
Leverandør:   SI Analytics
Process pH combination electrodes
Katalog # SCOI285112406
Leverandør:  SI Analytics
Process pH combination electrodes
Process pH combination electrodes
pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran, S 9180, 2 - 14, +10...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Slib, 12×120 mm, Skruestikkabel
Price
5.730,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Tilslutning:
    Skruestikkabel
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Model:
    S 9180
  • Beskrivelse:
    pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran
  • Materiale:
    Glas
  • Seq:
    17
  • Membran:
    Slib
  • Elektrolyt:
    KCl 3 mol/l
  • Temperatur:
    +10...+135 °C
  • pH:
    2 - 14