Process pH combination electrodes
pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran, S 9180, 2 - 14, +10...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Slib, 12×120 mm, Skruestikkabel
Katalog # SCOI285112406
Leverandør: SI Analytics
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
- Tilslutning:Skruestikkabel
- Ø×L:12×120 mm
- Model:S 9180
- Beskrivelse:pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran
- Materiale:Glas
- Seq:17
- Membran:Slib
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temperatur:+10...+135 °C
- pH:2 - 14