Petriskåle
Petri-skål, med låg, 75 mm, 20 mm, Ikke steril
Catalog # BOCH8636
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Ø:75 mm
- Sterilitet:Ikke steril
- Beskrivelse:Petri-skål, med låg
- Højde:20 mm