Orders LinkContactUsLinkComponent
Petriskåle
Petriskåle
Petri-skål, med låg, 60 mm, 20 mm, Ikke steril
Katalog # BOCH8635
Leverandør:   BOCHEM
Petriskåle
Katalog # BOCH8635
Leverandør:  BOCHEM
Petriskåle
Petriskåle
Petri-skål, med låg, 60 mm, 20 mm, Ikke steril
Price
163,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø:
    60 mm
  • Sterilitet:
    Ikke steril
  • Beskrivelse:
    Petri-skål, med låg
  • Højde:
    20 mm