Orders LinkContactUsLinkComponent
Petriskåle
Petriskåle
Petri-skål, med låg, 120 mm, 20 mm, Ikke steril
Catalog # BOCH8638
Supplier:   BOCHEM
Petriskåle
Catalog # BOCH8638
Supplier:  BOCHEM
Petriskåle
Petriskåle
Petri-skål, med låg, 120 mm, 20 mm, Ikke steril
Price
245,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifications
  • Ø:
    120 mm
  • Sterilitet:
    Ikke steril
  • Beskrivelse:
    Petri-skål, med låg
  • Højde:
    20 mm