Orders LinkContactUsLinkComponent
Stands for MSC-Advantage
Stands for MSC-Advantage
Advantage Series Standard-gulvstativ, 750 mm høj til kabinet på 1,8 m
Katalog # 135-6833
Leverandør:   Thermo Scientific
Stands for MSC-Advantage
Katalog # 135-6833
Leverandør:  Thermo Scientific
Stands for MSC-Advantage
Stands for MSC-Advantage
Advantage Series Standard-gulvstativ, 750 mm høj til kabinet på 1,8 m
Price
8.750,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Advantage Series Standard-gulvstativ, 750 mm høj til kabinet på 1,8 m
  • Seq:
    03