Stands for MSC-Advantage
Advantage Series Standard-gulvstativ, 750 mm høj til kabinet på 1,8 m
Katalog # 135-6833
Leverandør: Thermo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Advantage Series Standard-gulvstativ, 750 mm høj til kabinet på 1,8 m
- Seq:03