Sample container, with screw cap
30 ml, 25 mm, 90 mm, -, bulk
Leverandør: DELTALAB
Gå til:
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Straight walled containers for sample collection, storage and transport.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Udv.Ø:25 mm
- Pakket:bulk
- Model:-
- Kapacitet:30 ml
- Højde:90 mm
- Seq:01