Accessories for DOSE IT
Silicone tubing, autoclavable, length: 25 m (bulk roll), 6 mm
Katalog # 710-1032
Leverandør: INTEGRA Biosciences
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Silicone tubing, autoclavable, length: 25 m (bulk roll)
- Ø indv.:6 mm