Natriumsilikat in aqueous solution, TECHNICAL
Plastic bottle, 2,5 L
Leverandør: VWR Chemicals
Natriumsilikat in aqueous solution, TECHNICAL
Katalog # 28079.320
Leverandør: VWR Chemicals
CAS nummer: 1344-09-8
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Vandglas
- CAS nummer:1344-09-8
- Formel:Na₂O(SiO₂)x·xH₂O
- MDL nummer:MFCD00003492
- Tæthed:1,34 g/cm³
- EINECS:215-687-4
- FN:3266
- ADR:8,III
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer2,5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13962500) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Emballageoplysninger
P20_VWRC28079.320_SPEC_EN.pdf P20_VWRC28079.363_SPEC_EN.pdf P20_VWRC28079.460_SPEC_EN.pdf spec_VWRC28079.320 spec_VWRC28079.320
Produktspecifikation
More
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Produktlitteratur
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Silica:25.6 - 27.6 %
- Sodium oxide:7.5 - 8.5 %
Specifikationer
- Pakning:Plastic bottle
- Pakn:2,5 L