Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylethylketon ≥99%, TECHNICAL
Plastic bottle, 2,5 L
  25654.320
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
Methylethylketon ≥99%, TECHNICAL
  25654.320
 :  
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
 :  78-93-3
Methylethylketon ≥99%, TECHNICAL
Methylethylketon ≥99%, TECHNICAL
Plastic bottle, 2,5 L
 :  78-93-3
 :  Ethylmethylketon, Butanon
  •  :78-93-3
  •  :C₂H₅COCH₃
  •  :MFCD00011648
  •  :72.11 g/mol
  •  :13,06097
  •  :79,6 °C (1013 hPa)
  •  :–86 °C
  •  :0,8054 g/cm³ (20 °C)
  •  :–4 °C (DIN 51755 Part 1)
  •  :Stue temperatur
  •  :201-159-0
  •  :1193
  •  :3,II
  •  :01-2119457290-43
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Boiling point:
    79 - 80 °C
  • Density (20/4):
    0.804 - 0.807
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    2,5 L
  • Cat. No.:
    25654.320
  • Miljøcertificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Environmentally Preferable:
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø