Safety spectacles, Contour
Anti-UV 2C-1.2, anti-scratch, anti-fog, grå, Klar PC
111-0112
Soliditet, beskyttelse, design, komfort og lethed gør Contour sikkerhedsbrillerne til en unik model.
- Skridsikre TIPGRIP-stænger
- Skridsikker næsebro
- Model med ESP-linse (Extra Sensory Perception): En innovativ belægning, som reducerer blænding og skadevirkningerne af blåt lys
Weight: 21 g
: EN 166, (EN 170, EN 172)
: Leveres med mikrofiberpose.
- Model:Anti-UV 2C-1.2, anti-scratch, anti-fog
- Farve:grå
- Seq:01
- Linser:Klar PC