Safety spectacles, Contour
UV-filter 5-1.4, ridsefast, grå, Brun PC (ESP)
Katalog # 111-0113
Leverandør: Bollé Safety
Gå til:
Product Details & Documents
Soliditet, beskyttelse, design, komfort og lethed gør Contour sikkerhedsbrillerne til en unik model.
- Skridsikre TIPGRIP-stænger
- Skridsikker næsebro
- Model med ESP-linse (Extra Sensory Perception): En innovativ belægning, som reducerer blænding og skadevirkningerne af blåt lys
Weight: 21 g
Certifications: EN 166, (EN 170, EN 172)
Delivery information: Leveres med mikrofiberpose.
Specifikationer
- Model:UV-filter 5-1.4, ridsefast
- Farve:grå
- Seq:03
- Linser:Brun PC (ESP)