Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Pipette Tips, Reload System
Mikro (gul), 1 - 200 µl, -, Stack Rack inkl. 5 racks, 96 pr. stk.
Katalog # 613-1092
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Pipette Tips, Reload System
Katalog # 613-1092
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Pipette Tips, Reload System
VWR®, Pipette Tips, Reload System
Mikro (gul), 1 - 200 µl, -, Stack Rack inkl. 5 racks, 96 pr. stk.
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 960 Items
Product Details & Documents
Klar PP, sterile eller ikke-sterile, autoklaverbare
  • Ikke-sterile spidser er fri for DNA, DNase og RNase; strålesteriliserede spidser er fri for DNA, DNase og RNase, pyrogener, PCR-inhibitorer samt endotoksiner
  • Robuste, sporbare racks er nemme at håndtere og fastmontere
  • Refill æsker med rack eller fås også som tomme refill æsker. Har en fliplås til åbning og lukning med én hånd, vendbart låg med kant samt kliklås til at stabilisere racks
 : SC: Single channel pipette / MC: Multi channel pipette
For more compatibility information, please contact Avantor Customer Services.
Specifikationer
  • Pakket:
    Stack Rack inkl. 5 racks, 96 pr. stk.
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    1 - 200 µl
  • Seq:
    27
  • Spidstype:
    Mikro (gul)