VWR®, Pipette Tips, Reload System
Gradueret, 100 - 1250 µl, -, Stack Rack inkl. 5 racks, 96 pr. stk.
Katalog # 613-1087
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Klar PP, sterile eller ikke-sterile, autoklaverbare
- Ikke-sterile spidser er fri for DNA, DNase og RNase; strålesteriliserede spidser er fri for DNA, DNase og RNase, pyrogener, PCR-inhibitorer samt endotoksiner
- Robuste, sporbare racks er nemme at håndtere og fastmontere
- Refill æsker med rack eller fås også som tomme refill æsker. Har en fliplås til åbning og lukning med én hånd, vendbart låg med kant samt kliklås til at stabilisere racks
: SC: Single channel pipette / MC: Multi channel pipette
For more compatibility information, please contact Avantor Customer Services.
Specifikationer
- Pakket:Stack Rack inkl. 5 racks, 96 pr. stk.
- Steril:-
- Volumen:100 - 1250 µl
- Seq:29
- Spidstype:Gradueret