Handheld refactometers
30GS, 0 - 85 °Bx ; 1,32 - 1,62 nD, 0,1 °Bx ; ±0,0005 nD, 0,0001 nD
Katalog # 635-0446
Leverandør: Mettler - Toledo
Gå til:
Product Details & Documents
Disse refraktometre, som anvender metoden for total reflektering, er håndholdte instrumenter beregnet til målinger i laboratorier og produktionsmiljøer. Det baggrundsbelyste LCD-display, samt den simple og intuitive menustruktur, tillader brugeren nemt og hurtigt at skifte indstillinger. Prøven kan enten placeres på målecellen eller nedsænkes direkte i væsken.
- Automatisk temperaturkompensation
- Bruges enten håndholdt eller som bordmodel
- Forskellige metoder - nedsækningssensor i væske eller tilføj prøven til cellen
- Kan lagre op til 1100 resultater, som let kan overføres via IR-interfacet
- Refracto GS er udstyret med safirprisme og har derfor et større område og hurtigere respons
Resultaterne kan vises med en lang række af forskellige standardenheder, hvilket også omfatter enheder for målinger af frostvæsker og vine, samt brugerdefinerede opgaver.
: Leveres med instrumentkasse, programmet HelloCD™, 2×AAA batterier, renseservietter, 2×LDPE pipetter, 2 rør i PE og brugervejledning.
Specifikationer
- Model:30GS
- Område:0 - 85 °Bx ; 1,32 - 1,62 nD
- Opløsning:0,0001 nD
- Præcision:0,1 °Bx ; ±0,0005 nD
- Cat. No.:635-0446
- Driftstemperatur:10...40 °C
- Vægt:250 g
- Elektriske specifikationer:Two AAA batteries
- Interface:Infrarød til printer og PC
- Responstid:3 - 180 sec
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Infrarød adapter/ RS232 DB9M
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Cleaning tissues