Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoopbevaringsbokse, Arctic Square™
Cryoopbevaringsbokse, Arctic Square™
25 (5×5), Vial size up 2,0 ml, rød, 12,5 mm, 76×76×53 mm
Katalog # 479-4049
Leverandør:   HEATHROW
Cryoopbevaringsbokse, Arctic Square™
Katalog # 479-4049
Leverandør:  HEATHROW
Cryoopbevaringsbokse, Arctic Square™
Cryoopbevaringsbokse, Arctic Square™
25 (5×5), Vial size up 2,0 ml, rød, 12,5 mm, 76×76×53 mm
Price
673,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 8 Items
Product Details & Documents
PC, autoklaverbar.
  • The forward-sloped base and high-contrast, imprinted indexing on the transparent lid ensure quick visual orientation
  • All boxes include vent and drainage holes and are stackable
  • Alphanumeric identification on the lid
Opbevar rør sikkert fra −196 til +121 °C. Til gentagen brug i mekaniske frysere såvel som flydende nitrogen. Designet med unikke funktioner, som hjælper brugeren med at orientere, identificere og nå rørene med lethed. Låget er hængslet for at yde let enkelthåndsbetjent adgang til prøverne. En indbygget stopmekanisme forhindrer låget i at åbne for meget, når boksen samles op i låget. Dette forhindrer spild og udslip. (5×5 array har ikke et hængslet låg).
Documents
Specifikationer
  • Rum:
    25 (5×5)
  • Til:
    Vial size up 2,0 ml
  • B×D×H udv.:
    76×76×53 mm
  • Farve:
    rød
  • Seq:
    01
  • Brønd Ø:
    12,5 mm