Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper til standardslib, glas
Propper til standardslib, glas
45/40, Brunt glas
Catalog # HIRS8902393
Supplier:   HIRSCHMANN
Propper til standardslib, glas
Catalog # HIRS8902393
Supplier:  HIRSCHMANN
Propper til standardslib, glas
Propper til standardslib, glas
45/40, Brunt glas
Price
236,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stoppers from clear or amber glass.
Certifications: DIN 12252
Specifications
  • NS:
    45/40
  • Model:
    Brunt glas