Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper til standardslib, glas
Propper til standardslib, glas
34/35, Brunt glas
Katalog # HIRS8902390
Leverandør:   HIRSCHMANN
Propper til standardslib, glas
Katalog # HIRS8902390
Leverandør:  HIRSCHMANN
Propper til standardslib, glas
Propper til standardslib, glas
34/35, Brunt glas
Price
170,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stoppers from clear or amber glass.
 : DIN 12252
Specifikationer
  • NS:
    34/35
  • Model:
    Brunt glas