Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper til standardslib, glas
10/19, Brunt glas
Katalog # HIRS8902360
Leverandør:   HIRSCHMANN
Propper til standardslib, glas
Katalog # HIRS8902360
Leverandør:  HIRSCHMANN
Propper til standardslib, glas
Propper til standardslib, glas
10/19, Brunt glas
Price
57,80 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stoppers from clear or amber glass.
 : DIN 12252
Specifikationer
  • NS:
    10/19
  • Model:
    Brunt glas