Celletæller, improved Neubauer, Petroff
Tæller med specialdybde (Petroff), Imp. Neubauer, 0,02 mm
Leverandør: MARIENFELD
Gå til:
Product Details & Documents
Petroff cell counters for in vitro diagnostic applications with special depth.
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Kammerdybde:0,02 mm
- Model:Imp. Neubauer
- Beskrivelse:Tæller med specialdybde (Petroff)