pH Electrodes, SenTix®
pH electrode SenTix® MIC-B, SenTix® MIC-B, 0 - 14, –5...+100 °C, Glas, KCl 3 mol/l, without Ag+, 3×96 mm, BNC, fixed 1-m cable, Small samples
662-1872
: WTW
Disse dokumenterede og gennemprøvede pH-elektroder er brugervenlige og tilbyder høj kvalitet og præcision.
- Elektroder med gel-elektrolyt og konstrueret af plast er robuste og stødsikre, Membranglasset er optimalt beskyttet af en beskyttelsesskærm
- Elektroder med flydende elektrolyt: platinwirens kapillæreffekt garanterer konstant udløb og forhindrer kontaminering
- SenTix® HW- og HWS-elektroder: elektrolyt-flowhastighed kan justeres for optimal brug
Det nye optimerede membranglas garanterer hurtig måling selv ved lave temperaturer. Det brugervenlige påfyldningsovertræk forhindrer elektrolytlækage under opbevaring.
* med integreret temperaturprobe (NTC 30 KOhm).
- Tilslutning:BNC, fixed 1-m cable
- Ø×L:3×96 mm
- Til:Small samples
- Model:SenTix® MIC-B
- Beskrivelse:pH electrode SenTix® MIC-B
- Materiale:Glas
- Seq:39
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l, without Ag+
- Temperatur:–5...+100 °C
- pH:0 - 14
Accessories
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- WTWA109735Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrode1 * 250 mL - 538,00 kr