Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Sofnol
Automatic burettes, Sofnol
20 ml, 0,1 ml, 0,01 ± ml
Katalog # 612-2906
Leverandør:   SciLabware
Automatic burettes, Sofnol
Katalog # 612-2906
Leverandør:  SciLabware
Automatic burettes, Sofnol
Automatic burettes, Sofnol
20 ml, 0,1 ml, 0,01 ± ml
Price
5.380,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
  • Rotaflo® PTFE stopcock for grease-free performance and fine drop-wise control
  • Graduations in white enamel
  • Automatic zeroing and easy filling
Bestillingsoplysninger: Burettes and bottles must be ordered separately.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    20 ml
  • Inddeling:
    0,1 ml
  • Tolerance:
    0,01 ± ml
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra reservoirflaske, 1000 ml, ØxH: 95x195 mm
    Ekstra reservoirflaske, 1000 ml, ØxH: 95x195 mm
    612-2909
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 245,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstra reservoirflaske, 500 ml, ØxH: 75x160 mm
    Ekstra reservoirflaske, 500 ml, ØxH: 75x160 mm
    612-2908
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 157,00 kr