Accessories for FlashGel™ system
FlashGel™ DNA marker (100 bp to 3 Kb), for 2 tier cassettes
Katalog # 733-1622
Leverandør: LONZA
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:FlashGel™ DNA marker (100 bp to 3 Kb), for 2 tier cassettes
- Seq:16
- Cat. No.:733-1622
- Kassettestørrelse B×D×H:107×115×17 mm
- Separationsområde (bp):1,2% agarose: 50 - 4000
2,2% agarose: 10 - 1000 - Opbevaring (kassetter):Room temperature for up to 5 months from manufacture
- Dock-størrelse B×D×H:120×134×54 mm
- Gelstørrelse B×D×H:84×70×2 mm
- Brøndvolumen:2 - 5 µl