Reference electrodes
Referenceelektrode, Ag/AgCl-referencesystem, B 1491 HD, +5...+135 °C, Glas, KCI 3 mol/l, Keramisk, 12×170 mm, Skruestikkabel
Katalog # SCOI285111504
Leverandør: SI Analytics
Gå til:
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Documents
Specifikationer
- Tilslutning:Skruestikkabel
- Ø×L:12×170 mm
- Model:B 1491 HD
- Beskrivelse:Referenceelektrode, Ag/AgCl-referencesystem
- Materiale:Glas
- Membran:Keramisk
- Elektrolyt:KCI 3 mol/l
- Temperatur:+5...+135 °C