Accessories
Fleksibel afløbsslange, PTFE, spiral, længde 800 mm, med greb (25 ml)
Katalog # 613-1652
Leverandør:   Brand
Accessories
Katalog # 613-1652
Leverandør:  Brand
Accessories
Accessories
Fleksibel afløbsslange, PTFE, spiral, længde 800 mm, med greb (25 ml)
Price
906,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Fleksibel afløbsslange, PTFE, spiral, længde 800 mm, med greb (25 ml)
  • Seq:
    18