VWR®, Microscope Slides
Slide with cut edges and frosted end, transparent, Floatglas, 1,0 mm, 76×26 mm
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
- Klart, hvidt glas
- Afskårne eller affasede kanter
- Fås almindelig eller frostet
W×D×H: 76×26×1 mm
Documents
Specifikationer
- Farve:transparent
- Beskrivelse:Slide with cut edges and frosted end
- L×B:76×26 mm
- Materiale:Floatglas
- Seq:02
- Tykkelse:1,0 mm