Orders LinkContactUsLinkComponent
Mini bottle-top dispensers, MINISPENSOR
Mini bottle-top dispensers, MINISPENSOR
1000 - 2000 µl, ≤±0,7 %, <0,2 %
Katalog # WITG5.371.990
Leverandør:   witeg Labortechnik
Mini bottle-top dispensers, MINISPENSOR
Katalog # WITG5.371.990
Leverandør:  witeg Labortechnik
Mini bottle-top dispensers, MINISPENSOR
Mini bottle-top dispensers, MINISPENSOR
1000 - 2000 µl, ≤±0,7 %, <0,2 %
Price
3.030,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
This fix volume bottle dispenser is efficient for accurate delivery of microliter quantities.
  • For single handed operation
  • Suitable for safe storage in a fridge
  • Substitution for microliter pipettes
These dispenser are used for hospital laboratories for various tests like glucose, gama GT, creatinine, urea, cholesterol, amylase, lipose, iric acid, bilirubin.
Leveringsinformation: Supplied with a thread connector GL 28, 1 volume adapter and 1 bottle, both NS 29/32, suction tube and discharge tube.
Specifikationer
  • Volumen:
    1000 - 2000 µl
  • Seq:
    04
  • Nøjagtighed:
    ≤±0,7 %
  • Usikkerhed:
    <0,2 %
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flaske i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, rund, 2500 ml, gevind GL 45
    Flaske i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, rund, 2500 ml, gevind GL 45
    661-3194
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 296,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Kontrolventil i plastbelagt borosilikatglas
    Kontrolventil i plastbelagt borosilikatglas
    613-9192
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 306,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Calciumchloridrør i plastbelagt borosilikatglas
    Calciumchloridrør i plastbelagt borosilikatglas
    613-9191
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 120,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flaske i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, 1000 ml, gevind GL 45
    Flaske i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, 1000 ml, gevind GL 45
    661-3192
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 151,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flaske i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, 500 ml, gevind GL 32
    Flaske i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, 500 ml, gevind GL 32
    215-1714
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 120,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flaske i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, 250 ml, gevind GL 32
    Flaske i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, 250 ml, gevind GL 32
    215-1712
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 116,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Gevindadapter i PP, A 32 / A 28
    Gevindadapter i PP, A 32 / A 28
    WITG5.377.032
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 212,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flaske i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, 100 ml, gevind GL 32
    Flaske i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, 100 ml, gevind GL 32
    215-1710
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 92,60 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flaske (Minispensor) i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, 100 ml, gevind GL 28
    Flaske (Minispensor) i brunt natronkalkglas, LEVASINT®-belagt, uden skruelåg, 100 ml, gevind GL 28
    WITG5.372.128
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 60,90 kr