Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Batterier

Batterier

Power AccuReady2Use / AA, Mignon AA/HR6, 1,2 V, 2100 mAh
Katalog # 139-0040
Leverandør:   VARTA GERAETEBATTERIE
Batterier
Katalog # 139-0040
Leverandør:  VARTA GERAETEBATTERIE
Batterier
Batterier

Power AccuReady2Use / AA, Mignon AA/HR6, 1,2 V, 2100 mAh

Price
284,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 4 Items
Product Details & Documents

Høj kapacitet med lange driftstider pr. opladning. Kræver ikke en speciel oplader.

  • Kan genoplades op til 1000 gange
Specifikationer
  • Model:
    Mignon AA/HR6
  • Spænding:
    1,2 V
  • Kapacitet:
    2100 mAh
  • Beskrivelse:
    Power AccuReady2Use / AA
  • Seq:
    04
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.