Orders LinkContactUsLinkComponent
Formalingskugler
Formalingskugler
Grinding ball, Hærdet stål, 15 mm, MM 200/MM 400
Katalog # 412-2926
Leverandør:   Retsch GmbH
Formalingskugler
Katalog # 412-2926
Leverandør:  Retsch GmbH
Formalingskugler
Formalingskugler
Grinding ball, Hærdet stål, 15 mm, MM 200/MM 400
Price
40,50 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø:
    15 mm
  • Beskrivelse:
    Grinding ball
  • Materiale:
    Hærdet stål
  • Seq:
    42
  • Til brug med:
    MM 200/MM 400
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Formalingskugler
    Formalingskugler
    412-0038
    Zirconiumoxid
    20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.090,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Formalingskugler
    Formalingskugler
    412-2866
    Wolframcarbid
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 457,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Formalingskugler
    Formalingskugler
    412-2865
    Rustfrit stål
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 32,20 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Formalingskugler
    Formalingskugler
    412-0036
    Rustfrit stål
    20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 135,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Formalingskugler
    Formalingskugler
    412-2864
    Hærdet stål
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 22,90 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Formalingskugler
    Formalingskugler
    412-0079
    Agat
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 104,00 kr