Orders LinkContactUsLinkComponent
Jerricans, polyethlene
Jerricans, polyethlene
10 l, 298×198×264 mm, sort
Katalog # DUEH5.09.010
Leverandør:   DUPERTHAL
Jerricans, polyethlene
Katalog # DUEH5.09.010
Leverandør:  DUPERTHAL
Jerricans, polyethlene
Jerricans, polyethlene
10 l, 298×198×264 mm, sort
Price
247,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PE, electrostatically conductive.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Recyclable
Specifikationer
  • Kapacitet:
    10 l
  • Farve:
    sort
  • B×D×H:
    298×198×264 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • påfyldningsåbning
    påfyldningsåbning
    DUEH5.08.001
    Flammable liquids
    120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.520,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Special pliers
    Special pliers
    DUEH5.09.003
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 66,10 kr