Cover spectacles, Squale
UV-filter, dugfri, ridsefast, transparent/sort, Clear PC
Katalog # 111-0387
Leverandør: Bollé Safety
Gå til:
Product Details & Documents
Cover glasses (OTG) give excellent protection for wearers of prescription eyewear. Supplied with adjustable cord.
- Længdejusterbare nylonstænger
- Formstøbt linse, pandebeskyttelse og sideskjolda
- Indirekte ventilation
Vægt: 43 g
: EN 166, EN 170
Specifikationer
- Model:UV-filter, dugfri, ridsefast
- Farve:transparent/sort
- Linser:Clear PC