Orders LinkContactUsLinkComponent
Petri Dishes
Without vents, 90 mm, 15 mm, Steril, 25×20/bag
Katalog # 391-0429
Leverandør:   Anicrin
Petri Dishes
Katalog # 391-0429
Leverandør:  Anicrin
Petri Dishes
Petri Dishes
Without vents, 90 mm, 15 mm, Steril, 25×20/bag
Price
1.080,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 Items
Specifikationer
  • Ø:
    90 mm
  • Pakket:
    25×20/bag
  • Sterilitet:
    Steril
  • Version:
    Without vents
  • Højde:
    15 mm
  • Seq:
    8