Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas
Spoon spatulas
180 mm, 29 mm
Katalog # USBE3347
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Spoon spatulas
Katalog # USBE3347
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Spoon spatulas
Spoon spatulas
180 mm, 29 mm
Price
48,40 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Double-ended: Spatula and spoon end
  • Spoon width: 29 mm
Specifikationer
  • Længde:
    180 mm
  • Skestr.:
    29 mm