Orders LinkContactUsLinkComponent
Dobbeltmuffer, kugleformede
Sprøjtestøbt zink, naturlig legering, 13 mm
  USBE2362
Dobbeltmuffer, kugleformede
  USBE2362
Dobbeltmuffer, kugleformede
Dobbeltmuffer, kugleformede
Sprøjtestøbt zink, naturlig legering, 13 mm
104,00 kr
1 * 1 Items
Bossheads made of zinc die-cast, either natural, powder coated or nickel plated.
  • 35 mm Ø
  • For rods up to 13 mm Ø
  • Nickel plated hinged screws
Weight: 100 g
  • Materiale:
    Sprøjtestøbt zink, naturlig legering
  • Til stang Ø:
    13 mm