Orders LinkContactUsLinkComponent
Dobbeltmuffer, kugleformede
Dobbeltmuffer, kugleformede
Sprøjtestøbt zink, pulverlakeret, 13 mm
Katalog # USBE2360
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Dobbeltmuffer, kugleformede
Katalog # USBE2360
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Dobbeltmuffer, kugleformede
Dobbeltmuffer, kugleformede
Sprøjtestøbt zink, pulverlakeret, 13 mm
Price
112,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Bossheads made of zinc die-cast, either natural, powder coated or nickel plated.
  • 35 mm Ø
  • For rods up to 13 mm Ø
  • Nickel plated hinged screws
Weight: 100 g
Specifikationer
  • Materiale:
    Sprøjtestøbt zink, pulverlakeret
  • Til stang Ø:
    13 mm