Orders LinkContactUsLinkComponent
Universalmølle, MF 10 basic
Universalmølle, MF 10 basic
MF 10 basic mikrofin mølle, UK-stik
Katalog # 412-1128
Universalmølle, MF 10 basic
Katalog # 412-1128
Leverandør:  
Universalmølle, MF 10 basic
Universalmølle, MF 10 basic
MF 10 basic mikrofin mølle, UK-stik
Discontinued
Produktet er udgået. Men vi fandt lignende alternative produkter.
Alternativer
MØLLEMOTOR MF10 BASIC 3000-6000 RPM 1 * 1 Items Katalog #412-1130
Product 412-1130 is a replacement for 412-1128 and has the same packaging and specifications, but may be a different quantity.
Product Details & Documents
Universalmølle til kontinuerlig drift med kraftigt drev. Når formalingshovederne anvendes, passerer materialet gennem en udskiftelig sigte i rustfrit stål. Det formalede materiale kan indsamles i en beholder med et NS 29 standardslib.
  • Arbejdsflade i rustfrit stål, der er nem at rengøre
  • Vælg mellem to hoveder, der kan anvendes med drevet
  • Hovederne kan nemt udskiftes
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
Certifications: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 22
Ordering information: Leveres uden formalingshoveder eller sigter; det nødvendige tilbehør skal bestilles separat.
Caution: * Afhængigt af materialet
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    MF 10 basic mikrofin mølle, UK-stik
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    412-1128
  • Maks. indføringsstørrelse:
    15 mm (skæring)*
    10 mm (slag)*
  • B×D×H:
    320×300×380 mm
  • Hastighedsområde:
    3000 - 6500 min⁻¹
  • Vægt:
    9,7 kg
  • Driftscyklus til/fra:
    120/30 min*
  • Omdrejningshastighed:
    22,5 m/s (skæring)
    31,4 m/s (slag)
  • Overbelastningsbeskyttelse:
    Ja
  • Motoreffekt input/output:
    1000/500 W
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel sieve, 2,00 mm
    Stainless steel sieve, 2,00 mm
    412-1138
    Sigte MF 2,0
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.070,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel sieve, 3,00 mm
    Stainless steel sieve, 3,00 mm
    412-1135
    Sigte MF 3,0
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.960,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel sieve, 1,00 mm
    Stainless steel sieve, 1,00 mm
    412-1136
    Sigte MF 1,0
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.170,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel sieve, 0,25 mm
    Stainless steel sieve, 0,25 mm
    412-1137
    Sigte MF 0,25
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.360,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel sieve, 0,50 mm
    Stainless steel sieve, 0,50 mm
    412-1133
    Sigte MF 0,5
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.280,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6
    Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6
    412-1132
    Crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6. Maximum 10 mm granules
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 31.530,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel sieve, 4,00 mm
    Stainless steel sieve, 4,00 mm
    IKAA2939600
    Sigte MF 4,0
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.850,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel cutting grinding head for crushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weight
    Stainless steel cutting grinding head for crushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weight
    412-1131
    Crushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weight. Maximum 15 mm granules
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 34.620,00 kr