Redox/ORP electrodes
Platin ORP (redox) elektrode, 0...±2000 mV, Enkelt saltbro, forseglet, S7, Epoxy, 0...+80 °C, 12×110 mm, Allround
Katalog # CONSSO50X
Leverandør: CONSORT
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Tilslutning:S7
- Ø×L:12×110 mm
- Til:Allround
- Model:Enkelt saltbro, forseglet
- Beskrivelse:Platin ORP (redox) elektrode, 0...±2000 mV
- Materiale:Epoxy
- Temperatur:0...+80 °C