Orders LinkContactUsLinkComponent
Celletællere, Sedgewick Rafter
Celletællere, Sedgewick Rafter
Celletæller, plast, 1 mm
Katalog # MARI0611400
Leverandør:   MARIENFELD
Celletællere, Sedgewick Rafter
Katalog # MARI0611400
Leverandør:  MARIENFELD
Celletællere, Sedgewick Rafter
Celletællere, Sedgewick Rafter
Celletæller, plast, 1 mm
Price
1.590,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Counting chambers according to Sedgewick for particles and microorganisms in transparent liquids.
A cell is ruled in a grid subdividing 1,0 ml into 1000 μl.
Delivery information: Supplied with a cover glass.
Specifikationer
  • Kammerdybde:
    1 mm
  • Beskrivelse:
    Celletæller, plast
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Dækglas
    Dækglas
    MARI0336000
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 482,00 kr