Orders LinkContactUsLinkComponent
Large insulating dewar flasks, type 131 - 135
Large insulating dewar flasks, type 131 - 135
Large insulating dewar flasks, type 132
Katalog # KGWA1263
Leverandør:   KGW
Large insulating dewar flasks, type 131 - 135
Katalog # KGWA1263
Leverandør:  KGW
Large insulating dewar flasks, type 131 - 135
Large insulating dewar flasks, type 131 - 135
Large insulating dewar flasks, type 132
Price
10.500,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Dewar flasks are made of glass and are reliable and economical with a protective casing out of blue-coated metal. These are used in laboratory techniques, medicinal techniques, biotechnology, storing of CO₂ and pressure-less space for coolants.
  • With side grips
  • Lid made of metal, blue coated with insulating disc
  • Lid with over pressure valve
  • Lockable lid and roller base
Certifications: Glass material according to ISO 3585 and Dewar flasks according to DIN 12492.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Large insulating dewar flasks, type 132
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    KGWA1263
  • Model:
    132
  • Volumen:
    14 L
  • Daglig fordampning:
    0,4 L
  • Overall height:
    635 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Insulating disc for type 131
    Insulating disc for type 131
    KGWA1642
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 273,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Insulating disc for type 133
    Insulating disc for type 133
    KGWA1644
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 329,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Insulating disc for type 135
    Insulating disc for type 135
    KGWA1646
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Linen-bag for type 132
    Linen-bag for type 132
    KGWA1633
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 365,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Linen-bag for type 135
    Linen-bag for type 135
    KGWA1636
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 538,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Insulating disc for type 132
    Insulating disc for type 132
    KGWA1643
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 273,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Linen-bag for type 131
    Linen-bag for type 131
    KGWA1632
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 365,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Linen-bag for type 133
    Linen-bag for type 133
    478-4214
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 384,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Linen-bag for type 134
    Linen-bag for type 134
    478-4215
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 384,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Insulating disc for type 134
    Insulating disc for type 134
    KGWA1645
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 329,00 kr